SPINeasy® DNA-Reinigungskit
Lieferant: MP Biomedicals
Huminsäuren, Schwermetalle und Häm sind die berüchtigtsten PCR-Inhibitoren. Dies könnte auf nicht optimierte DNA-Reinigungsverfahren zurückzuführen sein, die häufig Inhibitoren mitaufreinigen und bei nachgelagerten Anwendungen zu falsch negativen Ergebnissen führen.
- Effiziente Reinigung stark kontaminierter, vorgereinigter DNA-Proben
- Sauber: Effektive Entfernung hemmender Verbindungen
- Puffer P1 und P1HA geeignet für Proben mit unterschiedlichem Kontaminationsgrad
Das SPINeasy® DNA Purification Kit wurde entwickelt, um Verunreinigungen aus vorgereinigten DNA-Proben mithilfe der neuartigen und proprietären Huminsäure-Entfernungstechnologie effektiv zu entfernen. Es kann hochwertige DNA für alle nachgelagerten Anwendungen gewinnen.