Calciumperchlorat Hydrat (12,2 - 13,5% Ca), Reagenzqualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
11655.30
11655.30EA 66.9 EUR
11655.30
Calciumperchlorat Hydrat (12,2 - 13,5% Ca), Reagenzqualität
Calciumperchlorat Hydrat
CAS No.: 13477-36-6 Molecular Formula: Ca(ClO4)2.xH2O Formula Weight: 238.98(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless UN No.: 1455 MDL No.: MFCD00015971
Formel: Ca(ClO₄)₂·xH₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015971
CAS-Nummer: 13477-36-6
EINECS: 236-768-0
UN: 1455
ADR: 5.1,II