SPINeasy® DNA-Kit für Blut
Lieferant: MP Biomedicals
116552050
116552050.EA 188 EUR
116552050.
SPINeasy® DNA-Kit für Blut
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Das SPINeasy DNA-Kit für Blut ist ein leistungsstarkes Extraktionskit für genomische DNA (gDNA), das auf der Silica-Membran-Spin-Column-Technologie basiert. Dieses Kit ermöglicht die schnelle Isolierung von gDNA aus Vollblut, das in verschiedenen Antikoagulanzien (EDTA, Heparin und Natriumcitrat) konserviert wurde, typischerweise in weniger als 30 Minuten.
  • Schnelle und effiziente DNA-Isolierung in weniger als 30 Minuten
  • Frisches, gefrorenes oder antikoaguliertes Blut
  • Einfaches und effektives Lyseprotokoll mit Lysepuffer BL und Proteinase K, sodass keine mechanische Lyse erforderlich ist
  • Keine organische Extraktion
  • Hochreine DNA, gebrauchsfertig für nachgelagerte Anwendungen
Es ermöglicht auch eine einfache gDNA-Isolierung aus anderen Proben, einschließlich Plasma, Serum, Speichel und Zellkulturmedium. Die Verwendung unseres speziell formulierten Lysepuffers BL macht eine Homogenisierung überflüssig und ermöglicht eine hocheffiziente Lyse verschiedener Proben. Die im Kit enthaltenen Column S- und Kit-Puffer sind darauf ausgelegt, gDNA-Extrakte mit hoher Ausbeute und Reinheit zu liefern, die mit nachgelagerten Anwendungen wie der PCR-Amplifikation kompatibel sind.
Hauptanwendungen sind Genomik; Molekularbiologie; PCR, qPCR, Mikrobiomanalyse, NGS; Schrotflinten-Sequenzierung.
Probensäule 200 μl menschliches Blut, Serum, Plasma, Speichel oder Zellkulturmedien.
Lieferumfang: Das Kit enthält Lysepuffer BL, Waschpuffer BW1, Waschpuffer BW2, Elutionspuffer EB, Säule S, 2,0-ml-Sammelröhrchen, 1,5-ml-Mikrozentrifugenröhrchen, Proteinase K und Proteinase-K-Puffer.