Palladium 1% auf Aluminiumoxid, Pulver, reduziert

Lieferant: Thermo Scientific

11711.14
11711.14EA 326 EUR
11711.14
Palladium 1% auf Aluminiumoxid, Pulver, reduziert
Palladium

CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: 300m2/g MDL No.: MFCD03613602

Formel: Pd
Molecular Weight: 106,420 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR