Ruthenium 5% auf Aluminiumoxid, Pulver
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11749.06
11749.14
11749.22
11749.06EA
61.9
EUR
11749.06
11749.14
11749.22
Ruthenium 5% auf Aluminiumoxid, Pulver
Ruthenium
CAS No.: 7440-18-8
Physical Form: Powder
Appearance: Greyish white
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011207
Applications: Hydrogenation of aliphatic carbonyls and aromatic rings, especially bulky molecules
Formel:
Ru Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011207 CAS-Nummer: 7440-18-8 EINECS: 231-127-1 |