Rhodium 1% auf Aluminiumoxid, Pulver, reduziert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

11769.09 11769.18
11769.09EA 340 EUR
11769.09 11769.18
Rhodium 1% auf Aluminiumoxid, Pulver, reduziert
Rhodium

CAS No.: 7440-16-6 MDL No.: MFCD00011201

Formel: Rh
Molecular Weight: 102.9 g/mol
Schmelzpunkt: 1960
Dichte: 12.41
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011201
CAS-Nummer: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR