Rhodium 5% auf Aluminiumoxid, Pulver, reduziert
Lieferant: Thermo Scientific
11770.09
11770.09EA 0 EUR
11770.09
Rhodium 5% auf Aluminiumoxid, Pulver, reduziert
Rhodium
CAS No.: 7440-16-6 Physical Form: Powder Appearance: Black MDL No.: MFCD00011201
Formel: Rh
Molecular Weight: 102,9 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011201
CAS-Nummer: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0