Schutz-Kit
Lieferant: ORKLA CARE
2596
118-0024EA 0 EUR
118-0024
Schutz-Kit
Erste-Hilfe-Ausstattung CPR-Produkte
Dieses Schutz-Kit ist ein Hilfsmittel für die Mund-zu-Mund-Beatmung. Es begrenzt den Kontakt zwischen Ersthelfer und der Person, die wiederbelebt werden muss. Klare Anweisungen sind in Farbe auf das Kunststofftuch gedruckt.
Inhalt:
1 Atemmaske mit einem 1-Weg-Ventil (für Mund-zu-Mund-Beatmung)
2 Paar Handschuhe
2 Savett Hautreinigungs-Sicherheitstücher