Augenspülstationen, Duo
Lieferant: Plum Safety
4803 4810 4802 4816
118-0096EA 73.2 EUR
118-0096 118-0097 118-0095 118-0098
Augenspülstationen, Duo
Erste-Hilfe-Ausstattung Augenduschen
Wandmontierte Augenwaschstationen, aus Hartplastik, für einfache und schnelle Erste Hilfe bei Augenverletzungen.
  • Leicht montierbar
  • Für eine schnelle und effiziente Augenwäsche
  • Duo-Augenmuschel für simultanes Spülen beider Augen
  • Lieferung mit Piktogrammen und Spiegel
  • Geschlossene Stationen (Boxen) sind ideal für die Nutzung in schmutzigen und staubigen Bereichen
Augenspülstation (mit Augenspülflasche Duo):
Wandstation mit 1× 1000 ml Plum Augenspüllösung Duo, Wandhalterung, beiliegendem Piktogramm und Spiegel. Besonders für eine jederzeit verfügbareMore Product Information