Augen- und Wundreinigungsspray
Lieferant: ORKLA CARE
726000
118-0247EA 26.6 EUR
118-0247
Augen- und Wundreinigungsspray
Erste-Hilfe-Ausstattung Verbandskästen-Bestandteile
Dieses Reinigungsspray ist zum Ausspülen und Abwaschen von Staub und Schmutz aus Augen und Wunden vorgesehen. Die tragbare Sprayflasche ist mit 150 ml physiologischer (0,9 %), ungepufferter Natriumchlorid-Lösung gefüllt.
  • Lösung ist frei von Konservierungsstoffen und bleibt bis zum letzten Tropfen steril
  • Spray eignet sich sowohl für den Einsatz in beiden Augen als auch auf Wunden
  • Bediener ist durch eine Kunststoffkappe und eine manipulationssichere Dichtung geschützt
  • Stickstoff-Treibmittel tritt nicht in Kontakt mit der Lösung