Augenspülungen im Tragekoffer
Lieferant: ORKLA CARE
190400
118-0253EA 34.1 EUR
118-0253
Augenspülungen im Tragekoffer
Erste-Hilfe-Ausstattung Augenduschen
Dieser Koffer mit transparentem Deckel und Griff enthält fünf Flaschen mit Cederroth-Augenspülung. Die Lösung ist zum Spülen des Auges und somit zum Entfernen von Partikeln und gefährlichen Flüssigkeiten, wie Laugen oder Säuren, in Notsituationen bei der Arbeit vorgesehen.
  • Tragekoffer eignet sich hervorragend für mobile Arbeitsplätze und für die kontinuierliche Spülung während des Transports zum Krankenhaus
  • Gepufferte Augenspülung hat eine neutralisierende Wirkung auf Laugen- und Säurespritzer
  • Box aus grünem Polystyrol, Deckel aus transparentem ABS
  • Koffer