Gasprüfröhrchen für Schwefelwasserstoff
Lieferant: Dräger
6719001 CH28101 CH29101 CH29801 6728041 6728821 8101461 8101961 8101991 8101831 8101211 CH28201
151-0139EA 76 EUR
151-0139 151-3151 151-0199 151-0205 151-0148 151-0106 151-0171 118-0319 118-0320 111-0233 118-0306 118-0346
Gasprüfröhrchen für Schwefelwasserstoff
Gasrohre
Zur Messung der Momentankonzentrationen von Schwefelwasserstoff mit einer Accuro®-Pumpe. Anwendungen umfassen Bestimmung und Messung von Konzentrationsspitzen, Messung der personenbezogenen Exposition im Einatembereich, Erkennung von Leckagen an Rohrleitungen und Gasanlagen und Untersuchung der Luft in Abwasserkanälen, Schächten und engen Räumen.
Ein Hub entspricht einem Volumen von 100 ±5 ml Gas, welches das Röhrchen passiert.
Der Standard-Messbereich wird bei 20 °C und 1013 hPa kalibriert.
Betriebsbedingungen:
0,2/a: 10 - 30 °C; 3 - 15 mg/l H₂O absolute Luftfeuchtigkeit
0,2/b:More Product Information