Gasprüfröhrchen für Chlordioxid
Lieferant: Dräger
8103491
118-0355EA 94.5 EUR
118-0355
Gasprüfröhrchen für Chlordioxid
Gasrohre
Zur Messung der Momentankonzentrationen von Chlordioxid. Anwendungen umfassen Bestimmung und Messung von Konzentrationsspitzen, Messung der personenbezogenen Exposition im Einatembereich, Erkennung von Leckagen an Rohrleitungen, Gasanlagen usw. und Untersuchung der Luft in Abwasserkanälen, Schächten und engen Räumen. Die folgenden Werte werden nicht angezeigt:
  • 1 ppm Cl₂, 10 ppm H₂S, 1 ppm SO₂
  • 10 ppm Methylmercaptan
  • 1 ppm Bromid wird bei einer Hubzahl von n = 10 nicht angezeigt, bei n = 30 gibt es eine Verfärbung von ca. 10 mm
Ein Hub entspricht einem Volumen von 100 ±5 ml Gas, welches das Röhrchen passiert.
Der Standardmessbereich ist kalibriert bei 20 °C und 1013 hPa.