Wundverbandset, QuickStop
Lieferant: Plum Safety
5152
118-0549EA 11.2 EUR
118-0549
Wundverbandset, QuickStop
Erste-Hilfe-Ausstattung Wundverbände
QuickStop ist als Druck-, Deck- und Stützverband universell einsetzbar. Das Set beinhaltet drei sterile Wundverbände mit integrierter Kompresse. Bei stärkeren Blutungen können die kleineren Wundverbände auch als zusätzliche Kompresse verwendet werden.
  • Kit ist für die Nachfüllung der QuickSafe Box sowie für den Einzeleinsatz geeignet
  • Das Set ersetzt eine Vielzahl von herkömmlichen Verbandsmaterialien
  • Wundverband ist elastisch, nicht klebend und hautfreundlich
Lieferumfang: Das Set enthält einen großen Wundverband mit Kompresse (17×17 cm) und zwei kleine Wundverbände mit Kompresse (12×7,5 cm)