Indium(III)iodid, wasserfrei ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
11854.04
11854.09
11854.18
11854.04EA
102
EUR
11854.04
11854.09
11854.18
Indium(III)iodid, wasserfrei ≥99,999% (Metall-Basis)
Indium(III)iodid
Purity: 99.999%
CAS No.: 13510-35-5
Molecular Formula: I3In
Formula Weight: 495.53
Physical Form: Crystalline
Density: 4.69
Appearance: Yellow to brown
Melting Point: 210°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016151
Formel:
I₃In Siedepunkt: 500 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 210 °C Dichte: 4,69 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016151 CAS-Nummer: 13510-35-5 EINECS: 236-839-6 UN: 3260 ADR: 8,III |