Sicherheits-Transportbehälter
Lieferant: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
01T 02T 05T 05KT 10KT 20KTL 10TZ 25TZ 05KTV 10KTV
119-2350EA 163 EUR
119-2350 119-2351 119-2352 119-2370 119-2371 119-0122 119-0157 119-0156 ROET05KTV 119-0209
Sicherheits-Transportbehälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitstransportbehälter für den Transport von Gefahrgütern auf öffentlichen Verkehrswegen mit UN-Zulassung.
  • Hochwertiger und chemikalienbeständiger Edelstahl mit PTFE-Dichtungen
  • Zugelassen für alle Gefahrstoffe (Verpackungsgruppe X)
  • Helfen, umweltbelastende Einweg-Transportverpackungen zu vermeiden
  • Schraubkappen ohne Überdruckventil – auch mit Überdruckventil erhältlich
  • Abnehmbare Flammensicherung
Design approved according to ADR, RID, IMDG Code, ICAO-TI and GGVSEB.
Standards: Bauartzulassung gemäß ADR, RID, IMDG Code, ICAO-TI und GGVSEB.
More Product Information