Sicherheitsbehälter
Lieferant: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
10D 10K 10Z 25K 25Z 25ZI 50K 50Z 50ZI 10ZI 10S 10SI 200Z 200ZI 200K 10DI 100ZI 100Z 100K
119-2160EA 287 EUR
119-2160 119-0115 119-0119 119-0123 119-0124 119-0125 119-0126 119-0127 119-0128 119-0120 119-0117 119-0118 119-0164 119-0160 119-0158 119-0111 119-0110 119-0109 119-0108
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsbehälter
Diese Sicherheitsbehälter eignen sich für die sichere und komfortable Handhabung und Lagerung von größeren Mengen entflammbarer Flüssigkeiten.
  • Für innerbetrieblichen Gebrauch von entzündlichen Flüssigkeiten wie z. B. Lösungsmittel
  • Explosionsschutz dank Flammensicherungen (abnehmbar) und Überdruckventilen
  • Zapfhähne und Feindosierer sind selbstschließend
  • Qualitativ hochwertiger und chemikalienbeständiger Edelstahl (je nach Volumen 0,8 – 1,5 mm stark) und PTFE-Dichtungen
  • Modelle mit selbstschließendem Zapfhahn sind mit separater Belüftung
More Product Information