EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) ≥99,4% ACS

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Ethylendinitrilotetratetraessigsäure, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure, Kestranal® A, Edetinsäure, Idranal® II

11931.22 11931.36 11931.A4
11931.22EA 34.4 EUR
11931.22 11931.36 11931.A4
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) ≥99,4% ACS
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)

Purity: 99.4+% CAS No.: 60-00-4 Molecular Formula: C10H16N2O8 Formula Weight: 292.24 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 1716295 Merck Reference: 14,3517 MDL No.: MFCD00003541


Chelating agent

Formel: C₁₀H₁₆N₂O₈
Molecular Weight: 292.25 g/mol
Siedepunkt: 614
Schmelzpunkt: ∼ 245 °C (Zers.)
Dichte: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003541
CAS-Nummer: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Merck Index: 14,3517
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR