Blei ≥99,998% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
12049.FF
12049.FI
12049.FFEA
92.9
EUR
12049.FF
12049.FI
Blei ≥99,998% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Lead
Purity: 99.998%
CAS No.: 7439-92-1
Physical Form: ≈3.5g/25x25mm
Appearance: Grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134050
Formel:
Pb Siedepunkt: 1740 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 327 °C Dichte: 11,3437 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134050 CAS-Nummer: 7439-92-1 EINECS: 231-100-4 Merck Index: 12,05410 |