Calciumsulfat Dihydrat 99,0-101,0% (durch Trockensubstanz), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von NF, E516, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme:
Pflaster Paris
12056-1KG
12056-25KG
12056-6X1KG
12056-1KGEA
56.31
EUR
12056-1KG
12056-25KG
12056-6X1KG
Calciumsulfat Dihydrat 99,0-101,0% (durch Trockensubstanz), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von NF, E516, Fluka™
Calciumsulfat Dihydrat
Formel:
CaSO₄·2H₂O Dichte: 2,320 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149625 CAS-Nummer: 10101-41-4 EINECS: 231-900-3 Merck Index: 13,01711 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated to the dried substance) | 99.0 - 101.0 % |
Loss on drying (250°C) | 19.0 - 23.0 % |
Arsenic (As) | Max. 3 ppm |
Iron (Fe) | Max. 50 ppm |
Mercury (Hg) | Max. 1 ppm |
Lead (Pb) | Max. 2 ppm |
Selenium (Se) | Max. 30 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 0.01 % |
Fluoride (F) | Max. 30 ppm |
Residual solvents | complying |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...