Calciumsulfat Dihydrat 99,0-101,0% (durch Trockensubstanz), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von NF, E516, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals

Synonyme: Pflaster Paris

12056-1KG 12056-25KG 12056-6X1KG
12056-1KGEA 56.31 EUR
12056-1KG 12056-25KG 12056-6X1KG
Calciumsulfat Dihydrat 99,0-101,0% (durch Trockensubstanz), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von NF, E516, Fluka™
Calciumsulfat Dihydrat
Formel: CaSO₄·2H₂O
Dichte: 2,320 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149625
CAS-Nummer: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 101.0 %
Loss on drying (250°C) 19.0 - 23.0 %
Arsenic (As) Max. 3 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Selenium (Se) Max. 30 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.01 %
Fluoride (F) Max. 30 ppm
Residual solvents complying


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR