Platin, Folie, Premion®, Dicke 1 mm

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Platinium

12060.FF
12060.FFEA 2107 EUR
12060.FF
Platin, Folie, Premion®, Dicke 1 mm
Platinum
Formel: Pt
Siedepunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1769 °C
Dichte: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR