Ruthenium ≥99,95% (Metall-Basis), Pulver -200 mesh

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

12061.04 12061.09
12061.04EA 238 EUR
12061.04 12061.09
Ruthenium ≥99,95% (Metall-Basis), Pulver -200 mesh
Ruthenium

Purity: 99.95% CAS No.: 7440-18-8 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011207

Formel: Ru
Siedepunkt: 3900 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2310 °C
Dichte: 12,45 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011207
CAS-Nummer: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08452

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR