Iridium ≥99,95% (Metall-Basis), Schwamm -100 mesh

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

12069.02 12069.04 12069.09
12069.02EA 0 EUR
12069.02 12069.04 12069.09
Iridium ≥99,95% (Metall-Basis), Schwamm -100 mesh
Iridium

Purity: 99.95% CAS No.: 7439-88-5 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011062

Formel: Ir
Siedepunkt: 5300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2450 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011062
CAS-Nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN: 3089
ADR: 4.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR