Iridium ≥99,95% (Metall-Basis), Pulver -60 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
12070.02
12070.04
12070.09
12070.02EA
408
EUR
12070.02
12070.04
12070.09
Iridium ≥99,95% (Metall-Basis), Pulver -60 mesh
Iridium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-88-5
Appearance: Grey
MDL No.: MFCD00011062
Formel:
Ir Siedepunkt: 4500 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2443 °C Dichte: 22,65 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011062 CAS-Nummer: 7439-88-5 EINECS: 231-095-9 UN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,05098 |