Iridium, schwarz ≥99,8% (Metall-Basis), Pulver
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
12071.02
12071.04
12071.09
12071.02EA
408
EUR
12071.02
12071.04
12071.09
Iridium, schwarz ≥99,8% (Metall-Basis), Pulver
Iridium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-88-5
Physical Form: S.A.
Formel:
Ir Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011062 CAS-Nummer: 7439-88-5 EINECS: 231-095-9 UN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,05098 |