Platin, schwarz

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

12076.03 12076.06 12076.77
12076.03EA 233 EUR
12076.03 12076.06 12076.77
Platin, schwarz
Platinum

CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: S.A. 10m2/g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179

Formel: Pt
Siedepunkt: 4530 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1773 °C
Dichte: 21,4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 3089
ADR: 4.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR