PIG® universelle Rollmatten
Lieferant: NEW PIG
MAT230 MAT411 MAT283 MAT220 MAT202-01 MAT137 MAT140 MAT153 MAT225 MAT226 MAT245 MAT246 MAT263 MAT185
121-0522EA 234.5 EUR
121-0522 121-0533 121-0098 121-0090 121-0086 121-0080 121-0082 121-0083 121-0091 121-0092 121-0095 121-0096 121-0097 121-0085
PIG® universelle Rollmatten
Absorptionsmaterial
Acht Schichten aus 100 % thermisch gebundenem PP machen PIG-Matten außerordentlich stark; reißt und franst nicht bei Sättigung.
  • Spezielles Noppenmuster transportiert die Flüssigkeit schneller durch die Matte und beschleunigt und vereinfacht so die Reinigung
  • Hohe Saugfähigkeit, Ausführung mit feinen Fasern vermeidet Rückstände von Flüssigkeiten und Fasern
  • Absorbiert und speichert Öle, Kühlflüssigkeiten, Lösungsmittel und Wasser
  • Dunkelgraue Farbe kaschiert Schmutz, wodurch die Matte länger verwendet wird
  • Schwer entflammbares Material brennt nicht sofort wie
More Product Information