Spill-Kit zum Einmalgebrauch
Lieferant: Brady
813868
121-0136EA 93.06 EUR
121-0136
Spill-Kit zum Einmalgebrauch
Absorptionsmaterial
Speziell für kleine Mengen verschütteter Chemikalien oder gefährlicher Flüssigkeiten bis 1,7 Liter. Die sehr gut sichtbare Spenderbox lässt sich leicht an Wänden oder Regalen befestigen.
  • Einweg-Bürste zum Zusammenkehren von Glassplittern oder festen Teilen
  • Schutzhandschuhe mit aufgerauten Fingerspitzen, höherer Reißfestigkeit und guter Chemikalienbeständigkeit
  • Autoklavierbare Entsorgungsbeutel
Lieferumfang: Das Kit enthält 2 Saugpads (410×510 mm), 1 Paar Einweg-Handschuhe zum Schutz vor Chemikalien (ungepudert), 1 Entsorgungsbeutel, 1 Einweg-Bürste und eine mehrsprachige Gebrauchsanweisung.