Quecksilber-Sammler
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
F362500000
121-0200EA 80.6 EUR
121-0200
Quecksilber-Sammler
Absorptionsmaterial
Mit dem Schaumstoffpad werden die Quecksilberkügelchen aufgetupft.
  • Für ein sicheres und effektives Einsammeln von Quecksilber
  • Zur luftdichten Aufbewahrung
  • Ein innenliegendes Gitter drückt die Kügelchen beim Verschließen aus dem Schaumstoff in den Behälter, so dass sich dort das Quecksilber zum Wiedergebrauch ablagert