Ölbindevlies, T-151
Lieferant: 3M
T151
121-1009EA 450 EUR
121-1009
Ölbindevlies, T-151
Absorptionsmaterial
Ideal for absorbing oil from areas where water may also be present.
  • Leicht und staubfrei
  • Oleophil und gleichzeitig hydrophob
  • Hohe Aufnahmekapazität reduziert Entsorgungsaufwand
Absorbent sheets are conveniently sized and can be quickly spread on and in the path of a small spill.
Each box contains 100 pads (430 mm x 480 mm) and sorbs 140 liter in total.
Gebrauchte Bindevliese sind gemäß den regionalen und nationalen Vorschriften zu entsorgen.
Bitte beachten Der Einsatz des Produktes bei wässrigen oder aggressiven Flüssigkeiten ist zu vermeiden.