N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: N-Methyl-N-(trimethylsilyl)-2,2,2-trifluoracetamid, MSTFA

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

12124-5ML-F
12124-5ML-FEA 188 EUR
12124-5ML-F
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid, Supelco®
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid
Formel: C₆H₁₂F₃NOSi
Molecular Weight: 199,25 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000411
CAS-Nummer: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b99130b7180559c3e1cf82e2e071c431dedf8daf&vid=c5f563b1d4f7d848b73b98069d60a069eb5c0067&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR