Silber ≥99,9985% (Metall-Basis), Folie, Premion®, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
12128.FF 12128.FI 12128.GH
12128.FFEA 71.4 EUR
12128.FF 12128.FI 12128.GH
Silber ≥99,9985% (Metall-Basis), Folie, Premion®, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Silver
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈3.3g/25x25mm Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 962 °C
Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647