Bor ≥99,5% (Metall-Basis), kristalline Stücke ≤ 20 mm (0.8 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
12134.09 12134.18 12134.30
12134.09EA 156 EUR
12134.09 12134.18 12134.30
Bor ≥99,5% (Metall-Basis), kristalline Stücke ≤ 20 mm (0.8 in)
Boron
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-42-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134034
Formel: B
Dichte: 1,73 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134034
CAS-Nummer: 7440-42-8
EINECS: 231-151-2
Merck Index: 13,01333