Kaliumcyanid ≥96,0% ACS

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Cyankalium, Zyankali

12136.18 12136.30 12136.A1
12136.18EA 23.4 EUR
12136.18 12136.30 12136.A1
Kaliumcyanid ≥96,0% ACS
Kaliumcyanid
Formel: KCN
Siedepunkt: 1625 °C
Schmelzpunkt: 634 °C
Dichte: 1,52
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011397
CAS-Nummer: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,7626

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR