4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
121480010 121480025 121482500 121480100
121480010.EA 41.2 EUR
121480010. 121480025. 121482500. 121480100.
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon 99%
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon
Formel: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
Siedepunkt: 166 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,9385 g/cm³
Flammpunkt: 58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004471
CAS-Nummer: 123-42-2
EINECS: 204-626-7
UN: 1148
ADR: 3,III
REACH: 01-2119473975-21
Merck Index: 13,02983
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2da78bff918d252787ee81ab8857bd3b19e51ac&vid=d8a0cccff2cac15b826ba733a013451ac11e3b51&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA