Rhodanile blue 75% (Farbstoffgehalt), fest, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
121495-5G
121495-5GEA
186
EUR
121495-5G
Rhodanile blue 75% (Farbstoffgehalt), fest, Sigma-Aldrich®
Rhodanile blue
Formel:
C₄₈H₄₈ClN₅O₃ Molecular Weight: 778.40 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011937 CAS-Nummer: 14969-56-3 EINECS: 239-040-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (colour) | Very Dark Purple, Blue or Black |
Appearance (form) | Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms to structure |
Carbon | 53.9 - 90.8 % |
Nitrogen | 6.5 - 11.0 % |
Wavelength in water | 634 - 640 nm |
Extinction coefficient | ≥90000 |
Wavelength | 552 - 558 nm |