Platin(IV)bromid (≥37,1% Pt) ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
12171.03
12171.03EA 102 EUR
12171.03
Platin(IV)bromid (≥37,1% Pt) ≥99,99% (Metall-Basis)
Platin(IV)bromid
Purity: 99.99% CAS No.: 68938-92-1 Molecular Formula: Br4Pt Formula Weight: 514.73 Physical Form: Crystalline Appearance: Brown to black Melting Point: 180° dec. UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016289
Formel: Br₄Pt
Molecular Weight: 514,7 g/mol
Schmelzpunkt: 180 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016289
CAS-Nummer: 68938-92-1
EINECS: 273-151-5
UN: 3260
ADR: 8,III