Indium ≥99,99% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
12206.FI 12206.FY 12206.GJ 12206.HW
12206.FIEA 95.7 EUR
12206.FI 12206.FY 12206.GJ 12206.HW
Indium ≥99,99% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Indium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈2.3g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formel: In
Siedepunkt: 2000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 156 °C
Dichte: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134048
CAS-Nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971