Bismut ≥99,99% (Metall-Basis), Stücke ≤ 10 cm (3.9 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Wismut

12208.30 12208.A1 12208.A7
12208.30EA 99.8 EUR
12208.30 12208.A1 12208.A7
Bismut ≥99,99% (Metall-Basis), Stücke ≤ 10 cm (3.9 in)
Bismut

Purity: 99.99% CAS No.: 7440-69-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033

Formel: Bi
Siedepunkt: 1490 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 271…272 °C
Dichte: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134033
CAS-Nummer: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR