Propylenglycol, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

12279-1ML-F 12279-5ML-F
12279-1ML-FEA 46.3 EUR
12279-1ML-F 12279-5ML-F
Propylenglycol, Supelco®
Propylenglycol
Formel: CH₃CH(OH)CH₂OH
Siedepunkt: 187,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –59 °C
Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064272
CAS-Nummer: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Index: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64030690e2aa187bd981b8997eec130abe165797&vid=479429a8062338eaedf8207d99f0c46cd7d8d474&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR