Acenaphthen, reinst

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: 1,8-Ethylennaphthalin, Naphtho[1,8-a,b]cyclopentan, 1,2-Dihydroacenaphthylen

122852XEA 45.3 EUR
122852X
Acenaphthen, reinst
Acenaphthen
Formel: C₁₂H₁₀
Molecular Weight: 154,21 g/mol
Siedepunkt: 279 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 90…93 °C
Dichte: 1,024 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 135 °C (offener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003807
CAS-Nummer: 83-32-9
EINECS: 201-469-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,00029
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5520bcac8d97ebc91a4b9c3873c734cd4abd6427&vid=0cd04594d640995040d469a56bffa409d582f3ce&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR