Magnesiumchlorid Hexahydrat ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: Magnesium dichloride

12288.A9
12288.A9EA 157 EUR
12288.A9
Magnesiumchlorid Hexahydrat ≥98%
Magnesiumchlorid Hexahydrat

Purity: 98+% CAS No.: 7791-18-6 Molecular Formula: MgCl2.6H2O Formula Weight: 203.30 (95.22anhy) Physical Form: Flake Density: 1.570 Melting Point: 117° dec. Merck Reference: 14,5662 MDL No.: MFCD00149781

Formel: MgCl₂·6H₂O
Molecular Weight: 203,3 g/mol
Siedepunkt: 1412 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 117 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,570
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149781
CAS-Nummer: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 14,5662

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR