Chrysen

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: 1,2-Benzophenanthren

123002HEA 125 EUR
123002H
Chrysen
Chrysen
Formel: C₁₈H₁₂
Molecular Weight: 228.29 g/mol
Siedepunkt: 448
Schmelzpunkt: 250…252 °C
Dichte: 1.274 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003698
CAS-Nummer: 218-01-9
EINECS: 205-923-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,02275
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b53ada7bfbe20e5c87288d6381bb2d9c07a25fc9&vid=bfe026bf022f095d2b5d65faccb9d1d2ebe00cd1&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR