Calciumchlorid Dihydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
12312.36 12312.A3
12312.36EA 68.6 EUR
12312.36 12312.A3
Calciumchlorid Dihydrat ≥99%
Calciumchlorid Dihydrat
Purity: 99% min CAS No.: 10035-04-8 Molecular Formula: CaCl2.2H2O Formula Weight: 147.02 (110.99anhy) Physical Form: Granular Density: 0.835 Merck Reference: 14,1659 MDL No.: MFCD00149613
Formel: CaCl₂·2H₂O
Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 176 °C
Dichte: 0,835
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149613
CAS-Nummer: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 14,1659