Chrom(III)chlorid, wasserfrei 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Chromium trichloride
12336.18
12336.30
12336.18EA
90.4
EUR
12336.18
12336.30
Chrom(III)chlorid, wasserfrei 98%
Chrom(III)chlorid
Purity: 98%
CAS No.: 10025-73-7
Molecular Formula: CrCl3
Formula Weight: 158.35
Physical Form: Crystalline
Density: 2.87
Appearance: Violet
Boiling Point: 1300(subl)
Merck Reference: 14,2222
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00010948
Formel:
Cl₃Cr Molecular Weight: 158.35 g/mol Siedepunkt: 1300 °C (Subl.) Schmelzpunkt: 1152 Dichte: 2.87 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010948 CAS-Nummer: 10025-73-7 EINECS: 233-038-3 UN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 14,2222 |