Organischer Referenzstandard, VOC Mix 1 in Methanol, PID/ELCD
Lieferant: VWR Chemicals
123382JEA 226 EUR
123382J
Organischer Referenzstandard, VOC Mix 1 in Methanol, PID/ELCD
Standards Organische Standards
0.2mg/ml jeder Komponente in Methanol
Volatile organische Verbindungen durch PID/ELCD
54 flüssige Komponenten :
Benzol; Brombenzol; Bromchlormethan; Bromdichlormethan; Bromform; n-Butylbenzol; sec-Butylbenzol; tert-Butylbenzol; Tetrachlormethan; Chlorobenzol; Chloroform; 2-Chlorotoluol; 4-Chlorotoluol; Dibromchlormethan; 1,2-Dibrom-3-chloropropan; 1,2-Dibromethan; Dibrommethan; 1,2-Dichlorbenzol; 1,3-Dichlorbenzol; 2,2-Dichlorpropan; 1,1-Dichlorpropen; cis-1,3-Dichlorpropen; trans-1,3-Dichlorpropen; Ethylbenzol; Hexachlorbuta-dien; Isopropylbenzol; p-Isopropyltoluol; Methylenchlorid; Naphthalin; n-Propylbenzol; Styrol; 1,1,1,2-Tetrachlorethan; 1,1,1,2-Tetrachlorethan; Tetrachlorethen; Toluol; 1,2,3-Trichlorbenzol; 1,2,4-Trichlorbenzol; 1,1,1-Trichlorethan; 1,1,2-Trichloroethan; Trichloroethen; 1,2,3-Trichloropropan; 1,2,4-Trimethylbenzol; 1,3,5-Trimethylbenzol; o-Xylol; m-Xylol; p-Xylol