Benzoesäure ≥99,5%, Zertifiziertes Referenzmaterial für Titrimetrie, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
12353-25G-F
12353-25G-FEA 291 EUR
12353-25G-F
Benzoesäure ≥99,5%, Zertifiziertes Referenzmaterial für Titrimetrie, Supelco®
Benzoesäure
  • certified by BAM
Formel: C₇H₆O₂
Siedepunkt: 249 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 121…125 °C
Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 121 °C (closed cup)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002398
CAS-Nummer: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM