Azinphos-methyl, reinst

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: O,O-Dimethyl-4-oxobenzotriazin-3-ylmethyldithiophosphat

123562LEA 42.7 EUR
123562L
Azinphos-methyl, reinst
Azinphos-methyl
Formel: C₁₀H₁₂N₃O₃PS₂
Molecular Weight: 317,33 g/mol
Siedepunkt: 401 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 73 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 86-50-0
EINECS: 201-676-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,00944

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR