Nickel(II)oxid ≥99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
12359.18
12359.30
12359.18EA
57.5
EUR
12359.18
12359.30
Nickel(II)oxid ≥99% (Metall-Basis)
Nickel(II)oxid
Purity: 99%
CAS No.: 1313-99-1
Molecular Formula: NiO
Formula Weight: 74.71
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 6.67
Melting Point: 1984°
Merck Reference: 14,6512
MDL No.: MFCD00011145
Formel:
NiO Schmelzpunkt: 1984 °C Dichte: 6,67 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011145 CAS-Nummer: 1313-99-1 EINECS: 215-215-7 Merck Index: 14,6512 |